Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC0783-10G PC0783-5G PC0783-1G
APOSPC0783-10GEA 186 EUR
APOSPC0783-10G APOSPC0783-5G APOSPC0783-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236292
Numéro CAS: 262608-88-8