2-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClFO Poids moléculaire: 158.56 g/mol Point de fusion: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788511 Numéro CAS: 84194-30-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...