(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₃O Point d'ébullition: 73…76 °C Densité: 1,3 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077845 Numéro CAS: 340-06-7 |