Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0738-1G PC0738-5G
APOSPC0738-1GEA 132 EUR
APOSPC0738-1G APOSPC0738-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Point d'ébullition: 222…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094086
Numéro CAS: 497181-19-8
UN: 3265
ADR: 8,II