Imprimer
Fluorochromate de pyridinium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0727-25G PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA 154 EUR
APOSPC0727-25G APOSPC0727-5G
Fluorochromate de pyridinium 98%
Fluorochromate de pyridinium
Formule: C₅H₆CrFNO₃
Point de fusion: 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151617
Numéro CAS: 83042-08-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II