Imprimer
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0688-1G PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-1GEA 0 EUR
APOSPC0688-1G APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀F₂O₂
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788493
Numéro CAS: 122665-97-8