Imprimer

Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Dihydroxy-2-(trifluorométhyl)phénylborane

PC0677-100G PC0677-25G PC0677-5G
APOSPC0677-100GEA 130 EUR
APOSPC0677-100G APOSPC0677-25G APOSPC0677-5G
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
Poids moléculaire: 189.93 g/mol
Point de fusion: 108…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236059
Numéro CAS: 1423-27-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR