Imprimer
1,3-Difluoroacetone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 331 EUR
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Formule: C₃H₄F₂O
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368665
Numéro CAS: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II