Imprimer
1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-dimethylbenzene
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 29 EUR
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène 98%
1,2,4,5-Tétrafluoro-3,6-diméthylbenzène
Formule: C₈H₆F₄
Point d'ébullition: 143…144 °C
Point de fusion: 35…37 °C
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012231
Numéro CAS: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III