Imprimer
FCCP 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0578-1G PC0578-250MG
APOSPC0578-1GEA 116 EUR
APOSPC0578-1G APOSPC0578-250MG
FCCP 95+%
FCCP
Formule: C₁₀H₅F₃N₄O
Point de fusion: 174…175 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009699
Numéro CAS: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II