Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055369
Numéro CAS: 124185-35-9