Imprimer
Tris(perfluorobutyl)amine pour spectrométrie de masse
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0568-10X5G PC0568-5G PC0568-5X5G
APOSPC0568-10X5GEA 114 EUR
APOSPC0568-10X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-5X5G
Tris(perfluorobutyl)amine pour spectrométrie de masse
Tris(perfluorobutyl)amine
Formule: C₁₂F₂₇N
Point d'ébullition: 178…180 °C
Densité: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000436
Numéro CAS: 311-89-7
EINECS: 206-223-1