Imprimer
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0565-100G PC0565-25G
APOSPC0565-100GEA 656 EUR
APOSPC0565-100G APOSPC0565-25G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Formule: C₃H₃Cl₂F₃O₂
Point d'ébullition: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038304
Numéro CAS: 1049731-87-4