Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Formule: C₈H₄F₂O₃
Point d'ébullition: 62…64 °C
Point éclair: 91,1 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792419
Numéro CAS: 119895-68-0