2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃F₇O₂ Point d'ébullition: 90…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00516928 Numéro CAS: 107551-72-4 |