4-Chloro-2-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄ClF₃O Poids moléculaire: 208.57 Point éclair: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03092987 Numéro CAS: 320-43-4 |