Acide (3-chloro-5-fluorophényl)acétique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Poids moléculaire: 188.59 g/mol Point de fusion: 82…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788475 Numéro CAS: 202001-00-1 |