Imprimer
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
PC0533-1G PC0533-250MG PC0533-5G
APOSPC0533-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0533-1G APOSPC0533-250MG APOSPC0533-5G
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631415
Numéro CAS: 261952-27-6