3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(3,4,5-TriF)-OH
Formule:
C₉H₈F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631414 Numéro CAS: 261952-26-5 |