Imprimer
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0520-5G PC0520-1G
APOSPC0520-5GEA 217 EUR
APOSPC0520-5G APOSPC0520-1G
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO₂S
Poids moléculaire: 235.18 g/mol
Point de fusion: 87…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631631
Numéro CAS: 312-21-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III