Imprimer
(Trifluorométhoxy)-2-anisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluorométhoxy)anisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
(Trifluorométhoxy)-2-anisole 97%
(Trifluorométhoxy)-2-anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 69…70 °C/10mmHg
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III