Imprimer
3,4,5-Trifluoroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3-Trifluoro-5-methoxybenzene, Trifluoro-3,4,5-anisole, 1-Methoxy-3,4,5-trifluorobenzene
PC0513-10G PC0513-5G PC0513-25G
APOSPC0513-10GEA 127 EUR
APOSPC0513-10G APOSPC0513-5G APOSPC0513-25G
3,4,5-Trifluoroanisole
3,4,5-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
Point d'ébullition: 39 °C/1mmHg
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631451
Numéro CAS: 203245-17-4
UN: 3271
ADR: 3,III