Imprimer
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
PC0512-1G PC0512-5G
APOSPC0512-1GEA 68.3 EUR
APOSPC0512-1G APOSPC0512-5G
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 97%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Trifluoromethylating agent. Technical bulletin available.
Formule: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236132
Numéro CAS: 129946-88-9