Imprimer
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
2,3,6-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C
Point éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631501
Numéro CAS: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3 III