α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
α,α,β,βTétrafluoro-p-xylène, 1,4-Bis(difluorométhyl)benzene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formule:
C₈H₆F₄ Point d'ébullition: 83…84 °C/30mmHg Densité: 1,312 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320708 Numéro CAS: 369-54-0 |