Imprimer
Acide 3,5-difluoro-4-méthoxybenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0494-1G PC0494-25G PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0494-1G APOSPC0494-25G APOSPC0494-5G
Acide 3,5-difluoro-4-méthoxybenzoïque 99%
Acide 3,5-difluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01090994
Numéro CAS: 319-60-8