3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule:
C₈H₆BrF₃ Poids moléculaire: 239.04 g/mol Point d'ébullition: 35 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038231 Numéro CAS: 69902-83-6 |