Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0485-1G PC0485-25G
APOSPC0485-1GEA 108 EUR
APOSPC0485-1G APOSPC0485-25G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631612
Numéro CAS: 261952-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III