Imprimer
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0482-1G PC0482-250MG
APOSPC0482-1GEA 216 EUR
APOSPC0482-1G APOSPC0482-250MG
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218201
Numéro CAS: 63010-70-8