2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₈BrF₃ Point d'ébullition: 72 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631608 Numéro CAS: 261952-16-3 UN: 3265 ADR: 8,III |