Imprimer
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0457-1G PC0457-5G
APOSPC0457-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0457-1G APOSPC0457-5G
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₅H₁₅BF₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011873
Numéro CAS: 33462-81-6