Imprimer
2-Méthyl-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyano-2-méthylbenzotrifluorure
PC0454-10G PC0454-5G PC0454-25G
APOSPC0454-10GEA 43.5 EUR
APOSPC0454-10G APOSPC0454-5G APOSPC0454-25G
2-Méthyl-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
2-Méthyl-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Poids moléculaire: 185.15 g/mol
Point de fusion: 27…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631593
Numéro CAS: 261952-02-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III