Imprimer
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0452-1G PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0452-1G APOSPC0452-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophényl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Poids moléculaire: 210.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798372
Numéro CAS: 778-56-3