Imprimer
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0449-5G PC0449-10G PC0449-1G PC0449-25G
APOSPC0449-5GEA 101 EUR
APOSPC0449-5G APOSPC0449-10G APOSPC0449-1G APOSPC0449-25G
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 135…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631591
Numéro CAS: 120985-64-0