2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇F₃O₂ Point de fusion: 123…125 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631589 Numéro CAS: 13055-63-5 |