Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0444-10G PC0444-1G PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA 786 EUR
APOSPC0444-10G APOSPC0444-1G APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 261952-00-5