3-Amino-5-methylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631580 Numéro CAS: 96100-12-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |