Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 104 EUR
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide 97%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Poids moléculaire: 207.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 654-95-5