Imprimer
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0420-1G PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA 132 EUR
APOSPC0420-1G APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631546
Numéro CAS: 261951-94-4