Imprimer
2-(4-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0417-1G PC0417-5G
APOSPC0417-1GEA 0 EUR
APOSPC0417-1G APOSPC0417-5G
2-(4-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline 97%
2-(4-Méthoxyphénoxy)-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792432
Numéro CAS: 62966-74-9