Imprimer
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)anisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)bromobenzene
PC0413-100G PC0413-25G PC0413-5G
APOSPC0413-100GEA 173 EUR
APOSPC0413-100G APOSPC0413-25G APOSPC0413-5G
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)anisole 98%
4-Bromo-2-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O
Point d'ébullition: 120 °C/30mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631579
Numéro CAS: 1514-11-0