Chlorure de 4-méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₆ClF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631576 Numéro CAS: 98187-18-9 UN: 3261 ADR: 8,III |