Imprimer
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
PC0403-100G PC0403-25G
APOSPC0403-100GEA 87 EUR
APOSPC0403-100G APOSPC0403-25G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Used to estimate asparagine and glutamine in peptides and proteins.
Formule: C₁₀H₅F₆IO₄
Poids moléculaire: 430.04 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009672
Numéro CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-9