Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0400-25G PC0400-5G PC0400-100G
APOSPC0400-25GEA 145 EUR
APOSPC0400-25G APOSPC0400-5G APOSPC0400-100G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Poids moléculaire: 201.15 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631575
Numéro CAS: 261951-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III