Imprimer
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC0399-10G PC0399-5G
APOSPC0399-10GEA 180 EUR
APOSPC0399-10G APOSPC0399-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631493
Numéro CAS: 261951-86-4