Imprimer
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0398-1G PC0398-5G
APOSPC0398-1GEA 102 EUR
APOSPC0398-1G APOSPC0398-5G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 206.12 g/mol
Point de fusion: 152.5…161 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091007
Numéro CAS: 320-32-1