Imprimer
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 284 EUR
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène 97%
2-Bromo-α,α,α,6-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
Poids moléculaire: 243 g/mol
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631569
Numéro CAS: 261951-85-3