Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0394-1G PC0394-5G PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA 72.5 EUR
APOSPC0394-1G APOSPC0394-5G APOSPC0394-10G
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
3-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
Point d'ébullition: 53 °C/1mmHg
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631568
Numéro CAS: 261951-84-2
UN: 3261
ADR: 8,III