Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0393-250MG PC0393-1G PC0393-5G
APOSPC0393-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0393-250MG APOSPC0393-1G APOSPC0393-5G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631567
Numéro CAS: 261951-83-1