Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0391-1G PC0391-5G PC0391-10G
APOSPC0391-1GEA 115 EUR
APOSPC0391-1G APOSPC0391-5G APOSPC0391-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631458
Numéro CAS: 261951-82-0
UN: 1760
ADR: 8,III